Merck
722707
Sigma-Aldrich
3-(Aminomethyl)furan hydrochloride
97%
别名:
3-Furylmethanamine hydrochloride, 3-Furylmethylamine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H7NO ·HCl
分子量:
133.58
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
103-106 °C
SMILES字符串
NCC1=COC=C1.Cl
InChI
1S/C5H7NO.ClH/c6-3-5-1-2-7-4-5;/h1-2,4H,3,6H2;1H
InChI key
PINLLYKDLREDNP-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)