Merck
722537
Sigma-Aldrich
4-Hydroxypiperidine-3,3,4,5,5-d5
98 atom % D, 98% (CP)
别名:
4-Piperidinol-3,3,4,5,5-d5
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5D5H6NO
分子量:
106.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
98 atom % D
方案
98% (CP)
表单
solid
沸点
108-114 °C/10 mmHg (lit.)
质量偏移
M+5
SMILES字符串
[2H]C1([2H])CNCC([2H])([2H])C1([2H])O
InChI
1S/C5H11NO/c7-5-1-3-6-4-2-5/h5-7H,1-4H2/i1D2,2D2,5D
InChI key
HDOWRFHMPULYOA-QJWYSIDNSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)