方案
97%
表单
solid
mp
170-176 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cc1cc(nn1C)C(O)=O
InChI
1S/C6H8N2O2/c1-4-3-5(6(9)10)7-8(4)2/h3H,1-2H3,(H,9,10)
InChI key
PXRXGHUTKHXUGF-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3