Merck
722235
Sigma-Aldrich
α-溴-2-氯苯乙酸
97%
别名:
2-溴-2-(2-氯苯基)乙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H6BrClO2
CAS号:
分子量:
249.49
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
107-112 °C
SMILES字符串
OC(=O)C(Br)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H6BrClO2/c9-7(8(11)12)5-3-1-2-4-6(5)10/h1-4,7H,(H,11,12)
InChI key
XHAPROULWZYBGA-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)