Merck
721867
Sigma-Aldrich
3-溴-1-甲基吡咯烷
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H10BrN
分子量:
164.04
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.491
沸点
153-159 °C
密度
1.361 g/mL at 25 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CN1CCC(Br)C1
InChI
1S/C5H10BrN/c1-7-3-2-5(6)4-7/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
ZHUYTHOKJZSZQJ-UHFFFAOYSA-N
象形图
FlameCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
129.9 °F
闪点(°C)
54.4 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)