Merck
721530
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-oxopyrrolidine-3-carboxylate
95%
别名:
2-Oxo-pyrrolidine-3-carboxylic acid ethyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H11NO3
CAS号:
分子量:
157.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
mp
71-75 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCOC(=O)C1CCNC1=O
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)5-3-4-8-6(5)9/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
InChI 密鑰
FHHMWJMUMOYGQW-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3