Merck
72078
Sigma-Aldrich
(-)-α-新丁香三环烯
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
别名:
(1S,7aS)-1,2,3,6,7,7a-六氢-2,2,4,7a-四甲基-1,3a-乙醇-3aH-茚
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H24
CAS号:
分子量:
204.35
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
表单
liquid
旋光性
[α]20/D −79±2°, neat
折射率
n20/D 1.508
密度
0.951 g/mL at 20 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC1=CCC[C@@]2(C)C3CC[C@@]12CC3(C)C
InChI
1S/C15H24/c1-11-6-5-8-14(4)12-7-9-15(11,14)10-13(12,2)3/h6,12H,5,7-10H2,1-4H3/t12?,14-,15+/m0/s1
InChI key
ZCJQJJWNFDNQGZ-JQXSQYPDSA-N
其他说明
石竹烯的重排产物;人参的主要挥发性成分
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
237.2 °F - closed cup
闪点(°C)
114 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
W. Parker et al.
Journal of the Chemical Society, 2634-2634 (1969)
K. Yoshihara et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 48, 2078-2078 (1975)