Merck
720356
Sigma-Aldrich
3-苯基-2-丙炔-1-胺 盐酸盐
97%
别名:
3-苯基丙炔胺 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H10ClN
CAS号:
分子量:
167.64
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
222-226 °C
官能团
amine
phenyl
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cl.NCC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H9N.ClH/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-3,5-6H,8,10H2;1H
InChI key
NOXMJZCFMAEDRF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
多巴胺-β-羟化酶抑制剂。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)