About This Item
经验公式(希尔记法):
C59H50MoN2O3Si3
CAS号:
分子量:
1015.24
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
≥95%
表单
powder
反应适用性
core: molybdenum
reagent type: catalyst
mp
189-191 °C
SMILES字符串
c1ccncc1.N#[Mo](O[Si](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)(O[Si](c5ccccc5)(c6ccccc6)c7ccccc7)O[Si](c8ccccc8)(c9ccccc9)c%10ccccc%10
InChI
1S/3C18H15OSi.C5H5N.Mo.N/c3*19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1-15H;1-5H;;/q3*-1;;+3;
InChI key
OCTCTAQZWWKMIW-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3