Merck
719463
Sigma-Aldrich
o-Tolylboronic acid MIDA ester
97%
别名:
2-Methylphenylboronic acid MIDA ester, 6-Methyl-2-o-tolyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H14BNO4
分子量:
247.05
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
174-178 °C
SMILES字符串
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccccc2C
InChI
1S/C12H14BNO4/c1-9-5-3-4-6-10(9)13-17-11(15)7-14(2)8-12(16)18-13/h3-6H,7-8H2,1-2H3
InChI key
YSHPENZDVGWTJJ-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)