Merck
719455
Sigma-Aldrich
2-溴甲基苯硼酸甲基亚氨基二乙酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H13BBrNO4
分子量:
325.95
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
powder
品質等級
mp
196-202 °C
SMILES 字串
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccccc2CBr
InChI
1S/C12H13BBrNO4/c1-15-7-11(16)18-13(19-12(17)8-15)10-5-3-2-4-9(10)6-14/h2-5H,6-8H2,1H3
InChI 密鑰
GUOSLMTXTQNEPM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3