Merck
71941
Sigma-Aldrich
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-十七氟十一酰氯
≥97.0% (GC)
别名:
2H,2H,3H,3H-全氟十一酰氯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3(CF2)7CH2CH2COCl
CAS号:
分子量:
510.57
Beilstein:
3574069
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
crystals
SMILES 字串
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCC(Cl)=O
InChI
1S/C11H4ClF17O/c12-3(30)1-2-4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)9(23,24)10(25,26)11(27,28)29/h1-2H2
InChI 密鑰
QYLZAPXXSYDKKB-UHFFFAOYSA-N
外觀
透明液体或固化物质
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
標靶器官
Liver
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)