Merck
719315
Sigma-Aldrich
2-氟-4-(三正丁基锡)吡啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H30FNSn
分子量:
386.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
liquid
折射率
n20/D 1.508
密度
1.187 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ccnc(F)c1
InChI
1S/C5H3FN.3C4H9.Sn/c6-5-3-1-2-4-7-5;3*1-3-4-2;/h2-4H;3*1,3-4H2,2H3;
InChI key
YGKPEWRENKJYRP-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
> 110 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)