Merck
718432
Sigma-Aldrich
Dichlofenthion-(ring-d3)
97 atom % D, 97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10D3H10Cl2O3PS
分子量:
318.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
同位素純度
97 atom % D
化驗
97% (CP)
形狀
liquid
質量偏移
M+3
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[2H]c1c([2H])c(OP(=S)(OCC)OCC)c(Cl)c([2H])c1Cl
InChI
1S/C10H13Cl2O3PS/c1-3-13-16(17,14-4-2)15-10-6-5-8(11)7-9(10)12/h5-7H,3-4H2,1-2H3/i5D,6D,7D
InChI 密鑰
WGOWCPGHOCIHBW-CRSPMMAGSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)