Merck
718084
Sigma-Aldrich
3-氨基-4-苯基-1H-吡唑
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H9N3
CAS号:
分子量:
159.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
176-180 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Nc1n[nH]cc1-c2ccccc2
InChI
1S/C9H9N3/c10-9-8(6-11-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H3,10,11,12)
InChI key
QEHKQNYBBLCFIJ-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)