About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H11BrN2O3
CAS号:
分子量:
311.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
125-130 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCOC(=O)c1noc(N)c1-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C12H11BrN2O3/c1-2-17-12(16)10-9(11(14)18-15-10)7-3-5-8(13)6-4-7/h3-6H,2,14H2,1H3
InChI 密鑰
LVVCDJIULDZABU-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3