Merck
717614
Sigma-Aldrich
5,5′-双(三丁基甲锡烷基)-2,2′-二噻吩
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C32H58S2Sn2
分子量:
744.35
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
liquid
密度
1.217 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ccc(s1)-c2ccc(s2)[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C8H4S2.6C4H9.2Sn/c1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8;6*1-3-4-2;;/h1-4H;6*1,3-4H2,2H3;;
InChI key
HCHJCBXNKUSQOT-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
> 110 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)