Merck
717509
Sigma-Aldrich
苯并[b]噻吩-2-基-2-三氟硼酸钾
95%
别名:
Potassium 2-benzothiophenetrifluoroborate, Potassium benzothiophene-2-trifluoroborate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H5BF3KS
分子量:
240.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
95%
mp
>300 °C
SMILES 字串
[K+].F[B-](F)(F)c1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H5BF3S.K/c10-9(11,12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)13-8;/h1-5H;/q-1;+1
InChI 密鑰
ARGVKIMBMAAMJS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)