Merck
717010
Sigma-Aldrich
N-Boc-顺式-4-氟-L-脯氨酸甲酯
97%
别名:
(2S,4S)-1-叔丁基-2-甲基-4-氟吡咯烷-1,2-二羧酸酯, (2S,4S)-N-Boc-4-氟吡咯烷-2-羧酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H18FNO4
分子量:
247.26
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
liquid
旋光性
[α]22/D -67.0°, c = 0.5 in methanol
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
折射率
n20/D 1.448
密度
1.153 g/mL at 25 °C
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
COC(=O)[C@@H]1C[C@H](F)CN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H18FNO4/c1-11(2,3)17-10(15)13-6-7(12)5-8(13)9(14)16-4/h7-8H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-/m0/s1
InChI key
METPQQHVRNLTRX-YUMQZZPRSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
>230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
> 110 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)