Merck
716901
Sigma-Aldrich
金纳米棒
methyl terminated, 10 nm diameter, λmax, 808 nm, dispersion in H2O
别名:
Au纳米棒, 金纳米棒
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
质量水平
表单
colloidal suspension
dispersion in H2O
nanorod
浓度
≥1800.0 μg/mL
直径× 长度
10 nm × 41 nm ± 10%
杂质
<0.0001% CTAB
直径
10 nm
pH值(酸碱度)
6-8
密度
1 g/mL at 25 °C
λmax
808 nm
Mw/Mn
(<10% CV, monodispersity)
>95 (rods)
储存温度
2-8°C
InChI
1S/Au
InChI key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
物理属性
切勿冷冻,即使冷冻一次,质量也会下降。请保持在约 4℃
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)