Merck
716693
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-2-(二苯基膦)环己胺
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H22NP
分子量:
283.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
光學活性
[α]22/D +103.0°, c = 0.5 in dichloromethane
mp
51-56 °C
SMILES 字串
N[C@H]1CCCC[C@@H]1P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H22NP/c19-17-13-7-8-14-18(17)20(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-6,9-12,17-18H,7-8,13-14,19H2/t17-,18-/m0/s1
InChI 密鑰
ZATLZEHZPXYMFE-ROUUACIJSA-N
法律資訊
Kanata Chemical Technologies Inc. 授权销售,仅供研究使用。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)