Merck
716618
Sigma-Aldrich
4′-甲氧基-2-氯苯乙酮
97%
别名:
2-氯-1-(4-甲氧苯基)乙酮, 4-(氯乙酰基)苯甲醚, 4-甲氧基苯酰甲基氯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H9ClO2
CAS号:
分子量:
184.62
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
mp
96-100 °C
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)C(=O)CCl
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)9(11)6-10/h2-5H,6H2,1H3
InChI 密鑰
MCRINSAETDOKDE-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)