About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H9F3N2
CAS号:
分子量:
154.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
95%
表单
powder
mp
90-95 °C
官能团
fluoro
SMILES字符串
FC(F)(F)C1CNCCN1
InChI
1S/C5H9F3N2/c6-5(7,8)4-3-9-1-2-10-4/h4,9-10H,1-3H2
InChI key
YNEJOOCZWXGXDU-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2