Merck
716111
Sigma-Aldrich
1,3-二噻烷-2-13C
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC3H8S2
分子量:
121.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
形狀
solid
mp
52-54 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
C1CS[13CH2]SC1
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
法律資訊
美国专利号6,541,671,由获得新墨西哥高地大学许可的 Highlands Stable Isotopes Corp. 授权
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)