About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H20N2
CAS号:
分子量:
240.34
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
97%
表单
solid
旋光性
[α]22/D +17.0°, c = 0.5 in chloroform
mp
48-53 °C
官能团
amine
phenyl
SMILES字符串
CN[C@@H]([C@H](NC)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H20N2/c1-17-15(13-9-5-3-6-10-13)16(18-2)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,15-18H,1-2H3/t15-,16-/m1/s1
InChI key
BTHYVQUNQHWNLS-HZPDHXFCSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3