Merck
715409
Sigma-Aldrich
1H-吲唑-5-硼酸 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H8BClN2O2
分子量:
198.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
powder
mp
154-166 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl.OB(O)c1ccc2[nH]ncc2c1
InChI
1S/C7H7BN2O2.ClH/c11-8(12)6-1-2-7-5(3-6)4-9-10-7;/h1-4,11-12H,(H,9,10);1H
InChI 密鑰
DQTQZKIAQNCGLW-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)