Merck
715360
Sigma-Aldrich
苯基乙烯基硫醚-1-13C
99 atom % 13C
别名:
硫化苯乙烯-1-13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5S13CH=CH2
分子量:
137.21
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
同位素纯度
99 atom % 13C
表单
liquid
沸点
94-95 °C/25 mmHg
密度
1.049 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+1
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C=[13CH]Sc1ccccc1
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
法律信息
Licensed from Highlands Stable Isotopes Corp.
象形图
Flame
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
114.8 °F - closed cup
闪点(°C)
46 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)