Merck
714461
Sigma-Aldrich
1-乙氧羰基环丁烷-1-羧酸
95%
别名:
1,1-环丁基二羧酸单乙酯, 环丁基-1,1-二羧酸单乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H12O4
CAS号:
分子量:
172.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.451
密度
1.117 g/mL at 25 °C
官能团
carboxylic acid
ester
SMILES字符串
CCOC(=O)C1(CCC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H12O4/c1-2-12-7(11)8(6(9)10)4-3-5-8/h2-5H2,1H3,(H,9,10)
InChI key
XYHZRSFKDSWLHW-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
> 110 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)