Merck
714283
Sigma-Aldrich
(S)-2-叠氮丙酸 环己铵盐
≥98% (CE)
别名:
L-叠氮丙氨酸 环己铵盐, N3-Ala-OH CHA 盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H5N3O2 · C6H13N
分子量:
214.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
化驗
≥98% (CE)
形狀
crystals
光學活性
[α]/D +12.0±1.0°, c = 1 in methanol
成份
carbon, 49.9-51.0%
nitrogen, 25.6-26.7%
反應適用性
reaction type: click chemistry
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
NC1CCCCC1.C[C@H](N=[N+]=[N-])C(O)=O
InChI
1S/C6H13N.C3H5N3O2/c7-6-4-2-1-3-5-6;1-2(3(7)8)5-6-4/h6H,1-5,7H2;2H,1H3,(H,7,8)/t;2-/m.0/s1
InChI 密鑰
CGKQKHCXMKZFEF-WNQIDUERSA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)