About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H9N3O2·C6H13N
CAS号:
分子量:
242.32
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
方案
≥98% (CE)
表单
crystals
旋光性
[α]/D -34.0±2.0°, c = 1 in methanol
组成
carbon, 53.4-55.6%
nitrogen, 22.5-23.7%
反应适用性
reaction type: click chemistry
reaction type: solution phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
NC1CCCCC1.CC(C)[C@H](N=[N+]=[N-])C(O)=O
InChI
1S/C6H13N.C5H9N3O2/c7-6-4-2-1-3-5-6;1-3(2)4(5(9)10)7-8-6/h6H,1-5,7H2;3-4H,1-2H3,(H,9,10)/t;4-/m.0/s1
InChI key
YMXXCNHHCIMTCV-VWMHFEHESA-N
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3