Merck
714232
Sigma-Aldrich
(R)-2-(Boc-氨基)-5-己炔酸
≥96% (HPLC)
别名:
Boc-D-Hpg-OH, Boc-D-高炔丙基-Gly-OH, Boc-D-高炔丙基甘氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H17NO4
分子量:
227.26
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥96% (HPLC)
表单
powder
旋光性
[α]/D 80.0±2.0°, c = 1 in DMF
组成
carbon, 57.0-59.3%
nitrogen, 5.9-6.4%
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction type: click chemistry
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCC#C)C(O)=O
InChI
1S/C11H17NO4/c1-5-6-7-8(9(13)14)12-10(15)16-11(2,3)4/h1,8H,6-7H2,2-4H3,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m1/s1
InChI key
DPHIBCOGEUVKGB-MRVPVSSYSA-N
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
相关产品
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)