About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H13NO · HCl
CAS号:
分子量:
199.68
Beilstein:
6577187
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥96.0% (HPLC)
≥96.0%
表单
solid
光学纯度
enantiomeric excess: ≥97.0%
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cl.N[C@@H]1CCc2ccccc2[C@H]1O
InChI
1S/C10H13NO.ClH/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12;/h1-4,9-10,12H,5-6,11H2;1H/t9-,10-;/m1./s1
InChI key
OJKXKJBAGVKYBW-DHTOPLTISA-N
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3