化驗
≥97.0% (TLC)
≥97.0%
97.0-103.0% (T)
形狀
lumps
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1C=CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C12H19NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-9-7-5-4-6-8(9)10(14)15/h5,7-9H,4,6H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-,9+/m1/s1
InChI 密鑰
QWRRLPZJKAWOFL-BDAKNGLRSA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3