About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H16F6NP
CAS号:
分子量:
259.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
≥96.5%
97%
表单
solid
杂质
≤0.5% water
SMILES字符串
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CC[N+]1(C)CCCC1
InChI
1S/C7H16N.F6P/c1-3-8(2)6-4-5-7-8;1-7(2,3,4,5)6/h3-7H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI key
WSYWUTMEDIHQRK-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3