Merck
713139
Sigma-Aldrich
1-丁基-1-甲基吡咯烷碘化物
别名:
N-Butyl-N-methylpyrrolidinium iodide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H20IN
CAS号:
分子量:
269.17
Beilstein:
3701800
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
powder
质量水平
SMILES字符串
[I-].CCCC[N+]1(C)CCCC1
InChI
1S/C9H20N.HI/c1-3-4-7-10(2)8-5-6-9-10;/h3-9H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
BEZANEDYKZXSCF-UHFFFAOYSA-M
应用
  • Hydrophobic ionic liquids for electrochemical applications
  • Lewis-base ionic liquid
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)