Merck
713015
Sigma-Aldrich
1-乙基-2,3-二甲基咪唑六氟磷酸盐
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H13F6N2P
分子量:
270.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
≥97.5% (HPLC)
98%
表单
solid
杂质
≤2.0% water
SMILES字符串
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCn1cc[n+](C)c1C
InChI
1S/C7H13N2.F6P/c1-4-9-6-5-8(3)7(9)2;1-7(2,3,4,5)6/h5-6H,4H2,1-3H3;/q+1;-1
InChI key
XLKYEJKYOZNSDQ-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)