Merck
712884
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-吲哚啉-2-羧酸甲酯
≥97.0% (HPLC)
别名:
(S)-2,3-二氢-1H-吲哚-2-羧酸甲酯, (S)-吲哚啉-2-羧酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H11NO2
分子量:
177.20
Beilstein:
5334940
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥97.0% (HPLC)
形狀
crystals
光學活性
[α]/D 31.0±1.5°, c = 1 in chloroform
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
COC(=O)[C@@H]1Cc2ccccc2N1
InChI
1S/C10H11NO2/c1-13-10(12)9-6-7-4-2-3-5-8(7)11-9/h2-5,9,11H,6H2,1H3/t9-/m0/s1
InChI 密鑰
URORFKDEPJFPOV-VIFPVBQESA-N
包裝
无底玻璃瓶。内含物在插入的融合锥体内。
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)