Merck
712620
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-叠氮-L-高丙氨酸 二环己基铵盐
≥97% (CE)
别名:
(S)-4-叠氮-2-(Boc-氨基)丁酸 二环己基铵盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H39N5O4
分子量:
425.57
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥97% (CE)
形狀
crystals
光學活性
[α]/D +15.5±1.0°, c = 1 in ethanol
成份
carbon, 57.5-61.0%
nitrogen, 16.0-16.9%
反應適用性
reaction type: click chemistry
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCN=[N+]=[N-])C(O)=O
InChI
1S/C12H23N.C9H16N4O4/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-9(2,3)17-8(16)12-6(7(14)15)4-5-11-13-10/h11-13H,1-10H2;6H,4-5H2,1-3H3,(H,12,16)(H,14,15)/t;6-/m.0/s1
InChI 密鑰
UCLAYMPJMDBLOX-ZCMDIHMWSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
A James Link et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(34), 10598-10602 (2004-08-26)
An improved protocol for copper-catalyzed triazole formation on the bacterial cell surface is described. Addition of highly pure CuBr to cells treated with azidohomoalanine (2) leads to ca. 10-fold more extensive cell surface labeling than previously observed. This highly active