Merck
712116
Sigma-Aldrich
内消旋-2,2′-二吡咯烷 倍半草酸盐
98%
别名:
(R*,S*)-2,2′-二吡咯烷 倍半草酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H16N2 · C3H3O6
分子量:
275.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
≥98.5% (GC)
98%
形狀
powder
雜質
≤0.5% water
SMILES 字串
OC(=O)C(O)=O.C1CN[C@H](C1)[C@@H]2CCCN2.C3CN[C@H](C3)[C@@H]4CCCN4
InChI
1S/2C8H16N2.C2H2O4/c2*1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8;3-1(4)2(5)6/h2*7-10H,1-6H2;(H,3,4)(H,5,6)/t2*7-,8+;
InChI 密鑰
VSBQBHKEKBYWIP-BMROQPAASA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)