Merck
711969
Sigma-Aldrich
(R)-3-(Boc-氨基)-5-己烯酸
98%
别名:
Boc-(R)-3-氨基-5-己烯酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H19NO4
分子量:
229.27
Beilstein:
9397198
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥97.5% (HPLC)
98%
表单
lumps
旋光性
[α]/D -20.0±1°, c = 1 in ethanol
光学纯度
enantiomeric excess: ≥99.0%
应用
peptide synthesis
官能团
allyl
amine
carboxylic acid
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC=C)CC(O)=O
InChI
1S/C11H19NO4/c1-5-6-8(7-9(13)14)12-10(15)16-11(2,3)4/h5,8H,1,6-7H2,2-4H3,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m1/s1
InChI key
RFHPQLCVYMBPRF-MRVPVSSYSA-N
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)