Merck
711861
Sigma-Aldrich
Boc-(R)-2-(2-噻吩基)-甘氨酸
97%
别名:
(R)-2-[(叔丁氧羰基)氨基]-2-(2-噻吩基)乙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H15NO4S
CAS号:
分子量:
257.31
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥96.5% (HPLC)
97%
表单
crystals
旋光性
[α]/D -90±5°, c = 1 in ethanol
应用
peptide synthesis
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C(O)=O)c1cccs1
InChI
1S/C11H15NO4S/c1-11(2,3)16-10(15)12-8(9(13)14)7-5-4-6-17-7/h4-6,8H,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m0/s1
InChI key
CFAJOXPICRIMCA-QMMMGPOBSA-N
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)