Merck
711810
Sigma-Aldrich
N-亚苄基乙胺
≥97%
别名:
N-(苯亚甲基)乙胺, N-乙基苯亚甲胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H11N
CAS号:
分子量:
133.19
Beilstein:
1853511
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥97%
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
SMILES 字串
CC\N=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H11N/c1-2-10-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,2H2,1H3/b10-8+
InChI 密鑰
IIVYBNBDIDWPQV-CSKARUKUSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter