Merck
711640
Sigma-Aldrich
Fmoc-Tmb-Gly-OH
≥97.0% (HPLC)
别名:
N-Fmoc-N-(2,4,6-三甲氧基苄基)甘氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H27NO7
分子量:
477.51
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥97.0% (HPLC)
形狀
powder
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1cc(OC)c(CN(CC(O)=O)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)c(OC)c1
InChI
1S/C27H27NO7/c1-32-17-12-24(33-2)22(25(13-17)34-3)14-28(15-26(29)30)27(31)35-16-23-20-10-6-4-8-18(20)19-9-5-7-11-21(19)23/h4-13,23H,14-16H2,1-3H3,(H,29,30)
InChI 密鑰
QRIVZMBKOCDKBU-UHFFFAOYSA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)