Merck
711411
Sigma-Aldrich
6-氯喹喔啉
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H5N2Cl
CAS号:
分子量:
164.59
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
mp
61-65 °C
官能基
chloro
SMILES 字串
Clc1ccc2nccnc2c1
InChI
1S/C8H5ClN2/c9-6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-10-7/h1-5H
InChI 密鑰
HOOMNCITVCXDTR-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)