Merck
711144
Sigma-Aldrich
1H-吡唑-3-三氟硼酸钾
别名:
1H-吡唑-5-三氟硼酸钾, 吡唑-5-三氟硼酸钾
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H3BF3KN2
分子量:
173.97
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
powder
质量水平
mp
196-200 °C
SMILES字符串
[K+].F[B-](F)(F)c1cc[nH]n1
InChI
1S/C3H3BF3N2.K/c5-4(6,7)3-1-2-8-9-3;/h1-2H,(H,8,9);/q-1;+1
InChI key
QNHYBMZHGRWURK-UHFFFAOYSA-N
应用
An Organotrifluoroborate involved in Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.