Merck
710822
Sigma-Aldrich
5-溴-7-甲基吲哚
97%
别名:
5-溴-7-甲基-1H-吲哚
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H8BrN
CAS号:
分子量:
210.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.648
密度
1.503 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
Cc1cc(Br)cc2cc[nH]c12
InChI
1S/C9H8BrN/c1-6-4-8(10)5-7-2-3-11-9(6)7/h2-5,11H,1H3
InChI 密鑰
HOUJSOAXJSBNRH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)