濃度
0.5 M in diethyl ether
密度
0.766 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CC(C)CN1CCN2CCN(CC(C)C)P1N(CC2)CC(C)C
InChI
1S/C18H39N4P/c1-16(2)13-20-10-7-19-8-11-21(14-17(3)4)23(20)22(12-9-19)15-18(5)6/h16-18H,7-15H2,1-6H3
InChI 密鑰
WFHPXSHLCFHEIA-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3