Merck
709867
Sigma-Aldrich
1-苯基吡咯-2-硼酸频哪醇酯
95%
别名:
1-苯基-2-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂硼环戊烷-2-基)-1H-吡咯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H20BNO2
分子量:
269.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
powder
mp
123-127 °C
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccn2-c3ccccc3
InChI
1S/C16H20BNO2/c1-15(2)16(3,4)20-17(19-15)14-11-8-12-18(14)13-9-6-5-7-10-13/h5-12H,1-4H3
InChI 密鑰
VNVCVJBYXTXQRQ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)