Merck
709808
Sigma-Aldrich
3-溴-1(三异丙基硅基)吡咯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H24BrNSi
CAS号:
分子量:
302.33
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
折射率
n20/D 1.519
密度
1.147 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)n1ccc(Br)c1
InChI
1S/C13H24BrNSi/c1-10(2)16(11(3)4,12(5)6)15-8-7-13(14)9-15/h7-12H,1-6H3
InChI key
CNAUTMPRKBSDLH-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)