主要文件
709468
Sigma-Aldrich
泛素-13C,15N 人
≥98 atom %, ≥90% (CP), recombinant, expressed in E. coli
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.12
重组
expressed in E. coli
质量水平
同位素纯度
≥98 atom %
方案
≥90% (CP)
表单
powder
技术
bio NMR: suitable
储存温度
−20°C
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)